Learn More
Tembotriona-4,6-dihidroxi 10 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
30326608 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30326608 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREB17219200AL10
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tembotrione-4,6-dihydroxy
CAS 912654-91-2
Nombres de analitos o componentes Tembotrione-4,6-dihydroxy
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C17 H16 Cl F3 O8 S
Concentración 10 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3-Cyclohexanedione, 2-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl]-4,6-dihydroxy-, 2-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl]-4,6-dihydroxy-1,3-cyclohexanedione
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16ClF3O8S/c1-30(27,28)11-3-2-7(13(18)8(11)5-29-6-17(19,20)21)14(24)12-15(25)9(22)4-10(23)16(12)26/h2-3,9-10,12,22-23H,4-6H2,1H3
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)C(O)CC(O)C2=O)c(Cl)c1COCC(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-[2-cloro-4-metilsulfonil-3-(2,2,2-trifluoroetoximetil)benzoil]-4,6-dihidroxiciclohexano-1,3-diona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 472.82
Cantidad 10 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.0207 g/mol