Learn More
Tembotriona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328011 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328011 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17219000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tembotrione
CAS 335104-84-2
Nombres de analitos o componentes Tembotrione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H16 Cl F3 O6 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16ClF3O6S/c1-28(25,26)13-6-5-9(15(18)10(13)7-27-8-17(19,20)21)16(24)14-11(22)3-2-4-12(14)23/h5-6,14H,2-4,7-8H2,1H3
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(Cl)c1COCC(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-[2-cloro-4-metilsulfonil-3-(2,2,2-trifluoroetoximetil)benzoil]ciclohexano-1,3-diona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 440.82
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.0308 g/mol