Learn More
Temanogrel, MedChemExpress
Código de producto. 16496747
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496747 5 mg 5 miligramos
16451059 1 mg 1 miligramo
16444048 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496747 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10560
MedChemExpress Temanogrel is a highly selective 5-HT2A receptor antagonist with a Ki of 4.9 nM.
Temanogrel is a highly selective 5-HT2A receptor antagonist with a Ki of 4.9 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Temanogrel
CAS 887936-68-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28N4O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo APD791
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (286.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C(C2=C(OCCN3CCOCC3)C=CC(NC(C4=CC=CC(OC)=C4)=O)=C2)=CC=N1
Peso molecular (g/mol) 436.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.5
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation