Learn More
Temafloxacina, TRC
Código de producto. 30428611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428611 25 mg -
30411871 5 mg 5 miligramos
30417336 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428611 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01718525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108319-06-8
Fórmula molecular C21 H18 F3 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 417.38
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, 1-(2,4-Difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, (±)-Temafloxacin, A 62254, A 63004, T 1258, Teflox, Temac, Temafloxacin
Nombre IUPAC 1-(2,4-difluorofenil)-6-fluoro-7-(3-metilpiperazina-1-il)-4-oxoxiquinolina-3-carboxílico
SMILES CC1CN(CCN1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)c4ccc(F)cc4F
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Temafloxacin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18F3N3O3/c1-11-9-26(5-4-25-11)19-8-18-13(7-16(19)24)20(28)14(21(29)30)10-27(18)17-3-2-12(22)6-15(17)23/h2-3,6-8,10-11,25H,4-5,9H2,1H3,(H,29,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.13
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.