Learn More
Temafloxacina, TRC
Código de producto. 30411871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411871 5 mg 5 miligramos
30417336 1 mg -
30428611 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411871 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0171855MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108319-06-8
Fórmula molecular C21 H18 F3 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 417.38
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, 1-(2,4-Difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, (±)-Temafloxacin, A 62254, A 63004, T 1258, Teflox, Temac, Temafloxacin
Nombre IUPAC 1-(2,4-difluorofenil)-6-fluoro-7-(3-metilpiperazina-1-il)-4-oxoxiquinolina-3-carboxílico
SMILES CC1CN(CCN1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)c4ccc(F)cc4F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Temafloxacin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18F3N3O3/c1-11-9-26(5-4-25-11)19-8-18-13(7-16(19)24)20(28)14(21(29)30)10-27(18)17-3-2-12(22)6-15(17)23/h2-3,6-8,10-11,25H,4-5,9H2,1H3,(H,29,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.13