Learn More
Teludipina, TRC
Código de producto. 30415943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30415943 50 mg
30409498 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30415943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01710050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108687-08-7
Fórmula molecular C28 H38 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 498.61
Sinónimo 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(dimethylamino)methyl]-4-[2-[(1E)-3-(1,1-dimethylethoxy)-3-oxo-1-propen-1-yl]phenyl]-1,4-dihydro-6-methyl-, 3,5-diethyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(dimethylamino)methyl]-4-[2-[(1E)-3-(1,1-dimethylethoxy)-3-oxo-1-propenyl]phenyl]-1,4-dihydro-6-methyl-, diethyl ester (9CI), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(dimethylamino)methyl]-4-[2-[3-(1,1-dimethylethoxy)-3-oxo-1-propenyl]phenyl]-1,4-dihydro-6-methyl-, diethyl ester, (E)-, GR 53992X, GX 1296X, Teludipine
Nombre IUPAC Dietilo 2-[(dimetilamino)metil]-6-metil-4-[2-[(E)-3-[(2-metilpropano-2-il)oxi]-3-oxoxop-1-enil]fenil]-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2\C=C\C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC)CN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Teludipine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H38N2O6/c1-9-34-26(32)23-18(3)29-21(17-30(7)8)25(27(33)35-10-2)24(23)20-14-12-11-13-19(20)15-16-22(31)36-28(4,5)6/h11-16,24,29H,9-10,17H2,1-8H3/b16-15+
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.273