missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Telratolimod, MedChemExpress

Código de producto. 16407007
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16407007 5 mg 5 miligramos
16490607 50 mg 50 miligramos
16485206 100 mg 100 miligramos
16484278 10 mg 10 miligramos
16443026 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16407007 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109104

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Telratolimod (MEDI9197) is a potent toll like receptors 7/8 (TLR7/8) agonist, with antitumor activity.

Telratolimod (MEDI9197) is a potent toll like receptors 7/8 (TLR7/8) agonist, with antitumor activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Telratolimod
CAS 1359993-59-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H59N5O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo MEDI9197 3M-052
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (105.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1N=C(CCCC)N3OCCCCNC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Peso molecular (g/mol) 593.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 593.89
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.