Learn More
Telratolimod, MedChemExpress
Código de producto. 16490607
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490607 50 mg 50 miligramos
16485206 100 mg 100 miligramos
16484278 10 mg 10 miligramos
16443026 25 mg 25 miligramos
16407007 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490607 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109104
MedChemExpress Telratolimod (MEDI9197) is a potent toll like receptors 7/8 (TLR7/8) agonist, with antitumor activity.
Telratolimod (MEDI9197) is a potent toll like receptors 7/8 (TLR7/8) agonist, with antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Telratolimod
CAS 1359993-59-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H59N5O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo MEDI9197 3M-052
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (105.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1N=C(CCCC)N3OCCCCNC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Peso molecular (g/mol) 593.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 593.89
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death