Learn More
Telotristat, TRC
Código de producto. 30409179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409179 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30409179 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT017090250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Telotristat
CAS 1033805-28-5
Fórmula molecular C25 H22 Cl F3 N6 O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo Telotristat','L-Phenylalanine','4-[2-amino-6-[(1R)-1-[4-chloro-2-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethoxy]-4-pyrimidinyl]-','4-[2-Amino-6-[(1R)-1-[4-chloro-2-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethoxy]-4-pyrimidinyl]-L-phenylalanine,
Fórmula InChI InChI=1S/C25H22ClF3N6O3/c1-13-8-9-35(34-13)20-11-16(26)6-7-17(20)22(25(27,28)29)38-21-12-19(32-24(31)33-21)15-4-2-14(3-5-15)10-18(30)23(36)37/h2-9,11-12,18,22H,10,30H2,1H3,(H,36,37)(H2,31,32,33)/t18-,22+/m0/s1
SMILES Cc1ccn(n1)c2cc(Cl)ccc2[C@@H](Oc3cc(nc(N)n3)c4ccc(C[C@H](N)C(=O)O)cc4)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-[4-[2-amino-6-[(1R)-1-[4-cloro-2-(3-metilpirazol-1-il)fenil]-2,2,2-trifluoroetoxi]pirimidin-4-il]fenil]propanoico
Peso molecular (g/mol) 546.929
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.139