Learn More
Telotristat, MedChemExpress
Código de producto. 16488227
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488227 5 mg 5 miligramos
16445518 10 mg 10 miligramos
16410196 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488227 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13055B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
MedChemExpress Telotristat (LP-778902) is a potent tryptophan hydroxylase inhibitor with an in vivo IC50 of 0.028 μM.
Telotristat (LP-778902) is a potent tryptophan hydroxylase inhibitor with an in vivo IC50 of 0.028 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Telotristat
CAS 1033805-28-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H22ClF3N6O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo LP-778902
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (60.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(O[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3N4N=C(C)C=C4)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 546.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.93
Porcentaje de pureza 98.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation