Learn More
Telotristat etiprate, MedChemExpress
Código de producto. 16481687
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481687 50 mg 50 miligramos
16468227 5 mg 5 miligramos
16426096 100 mg 100 miligramos
16425518 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481687 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13055
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Telotristat etiprate (LX1606 Hippurate) is a novel, orally-delivered inhibitor of tryptophan hydroxylase that reduces serotonin production.
Telotristat etiprate (LX1606 Hippurate) is a novel, orally-delivered inhibitor of tryptophan hydroxylase that reduces serotonin production.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Telotristat etiprate
CAS 1137608-69-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H35ClF3N7O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo LX1606 Hippurate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (37.13 mM)
SMILES O=C([C@H](CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(O[C@H](C3=C(C=C(C=C3)Cl)N4C=CC(C)=N4)C(F)(F)F)=NC(N)=N2)N)OCC.O=C(C5=CC=CC=C5)NCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 754.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 754.15
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death