Learn More
Telotristat etilo, TRC
Código de producto. 30423521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423521 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30423521 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01709850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Telotristat Ethyl
CAS 1033805-22-9
Fórmula molecular C27 H26 Cl F3 N6 O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo L-Phenylalanine','4-[2-amino-6-[(1R)-1-[4-chloro-2-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethoxy]-4-pyrimidinyl]-','ethyl ester, (2S)-2-Amino-3-[4-[2-amino-6-[[(1R)-1-[4-chloro-2-(3-methylpyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethyl]oxy]pyrimidin-4-yl]phenyl]propionic acid ethyl ester, LX 1032, LX 1606, Telotristat ethyl, Xermelo
Fórmula InChI InChI=1S/C27H26ClF3N6O3/c1-3-39-25(38)20(32)12-16-4-6-17(7-5-16)21-14-23(35-26(33)34-21)40-24(27(29,30)31)19-9-8-18(28)13-22(19)37-11-10-15(2)36-37/h4-11,13-14,20,24H,3,12,32H2,1-2H3,(H2,33,34,35)/t20-,24+/m0/s1
SMILES CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(cc1)c2cc(O[C@H](c3ccc(Cl)cc3n4ccc(C)n4)C(F)(F)F)nc(N)n2
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-[4-[2-amino-6-[(1R)-1-[4-cloro-2-(3-metilpirazol-1-il)fenil]-2,2,2-trifluoroetoxi]pirimidin-4-il]fenil]propanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 574.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 574.1707