Learn More
Telocinobufogenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Telocinobufogenin |
| CAS | 472-26-4 |
| Fórmula molecular | C24 H34 O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (3β,5β)-3,5,14-Trihydroxybufa-20,22-dienolide, 3β,5,14-Trihydroxy- 5β-bufa-20,22-dienolide, Telocinobufagin, NSC 119989, NSC 90782, Telobufotoxin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34O5/c1-21-9-5-16(25)13-23(21,27)11-7-19-18(21)6-10-22(2)17(8-12-24(19,22)28)15-3-4-20(26)29-14-15/h3-4,14,16-19,25,27-28H,5-13H2,1-2H3/t16-,17+,18-,19+,21+,22+,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H](O)C[C@@]1(O)CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=COC(=O)C=C5 |
| Nombre IUPAC | 5-[(3S,5S,8R,9S,10R,13R,14S,17R)-3,5,14-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]piran-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 402.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.2406 |