Learn More
Telocinobufagin, MedChemExpress
Código de producto. 16499158
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499158 10 mg 10 miligramos
16401578 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16499158 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0885
MedChemExpress Telocinobufagin is one of anti-hepatoma constituent in Venenum Bufonis.
Telocinobufagin is one of anti-hepatoma constituent in Venenum Bufonis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Telocinobufagin
CAS 472-26-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H34O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo Telobufotoxin Telocinobufogenin
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (124.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@]([C@@]1(CC2)C)(CC[C@@H]1C(C=C3)=COC3=O)[C@@](CC[C@@]45O)([H])[C@@]2([H])[C@]4(CC[C@H](O)C5)C
Peso molecular (g/mol) 402.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.52
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid