Learn More
Telmisartan, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Telmisartan |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-35-31-21(2)18-24(32-34-27-12-7-8-13-28(27)36(32)3)19-29(31)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.2369 |
| Porcentaje de pureza | >95% |