Learn More
Telmisartán tert-butílico éster, TRC
Código de producto. 30006111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006111 100 mg 100 miligramos
30011592 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT017030100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144702-26-1
Fórmula molecular C37 H38 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 570.72
Sinónimo 1,1-Dimethylethyl 4'-[(1,4'-dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylate, [1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-[(1,4'-dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Telmisartan tert-Butyl Ester, Telmisartan Imp C (EP)
Nombre IUPAC tert-butil 2-[4-[[4-metil-6-(1-metilbenzimidazol-2-il)-2-propilbenzimidazol-1-il]metilfenilbenzoto
SMILES CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)OC(C)(C)C)c5nc6ccccc6n5C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Telmisartan tert-Butyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H38N4O2/c1-7-12-33-39-34-24(2)21-27(35-38-30-15-10-11-16-31(30)40(35)6)22-32(34)41(33)23-25-17-19-26(20-18-25)28-13-8-9-14-29(28)36(42)43-37(3,4)5/h8-11,13-22H,7,12,23H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.2995
Porcentaje de pureza >95%