Learn More
Telmisartan, MedChemExpress
Código de producto. 16492077
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492077 50 mg 50 miligramos
16486366 100 mg 100 miligramos
16411716 500 mg 500 miligramos
16471389 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16492077 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13955
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Telmisartan is a potent, long lasting antagonist of angiotensin II type 1 receptor (AT1), selectively inhibiting the binding of 125I-AngII to AT1 receptors with IC50 of 9.2 nM.
Telmisartan is a potent, long lasting antagonist of angiotensin II type 1 receptor (AT1), selectively inhibiting the binding of 125I-AngII to AT1 receptors with IC50 of 9.2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Telmisartan
CAS 144701-48-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H30N4O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo BIBR 277
Información de solubilidad DMSO : 6.67 mg/mL (12.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1C2=CC=C(CN3C4=CC(C5=NC6=CC=CC=C6N5C)=CC(C)=C4N=C3CCC)C=C2)O
Peso molecular (g/mol) 514.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.62
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation