Learn More
Telmisartán, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Telmisartan |
| CAS | 144701-48-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Telmisartan |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C33 H30 N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Telmisartan, 4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-carboxylic acid, 4'-[(1,4'-Dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-2-benzimidazolyl)-2-propyl-1-benzimidazolyl]methyl]-2-biphenylcarboxylic acid, BIBR 277, BIBR 277SE, Kinzalmono, Micardis, Pritor, Telday, Telsar, Telsite |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-35-31-21(2)18-24(32-34-27-12-7-8-13-28(27)36(32)3)19-29(31)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O)c5nc6ccccc6n5C |
| Mostrar más |