Learn More
Telmisartán EP Impureza E, Mikromol™
Descripción
Telmisartán EP Impureza E
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(2'-Carboxybiphenyl-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazol-6-carboxylic Acid |
| CAS | 884330-12-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[(2'-Carboxybiphenyl-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazol-6-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26 H24 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Estradiol 3-Valerate, Telmisartan Imp. E (EP), 1-[(2'-Carboxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid, 1-[(2'-Carboxybiphenyl-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazol-6-carboxylic Acid, 1H-Benzimidazole-6-carboxylic acid, 1-[(2'-carboxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-, Telmisartan Imp E (EP), Telmisartan Impurity E |
| SMILES | CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 428.49 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |