Learn More
Telmisartán-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Telmisartan-d3 |
| CAS | 1189889-44-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C33 2H3 H27 N4 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[4-[[4-Methyl-2-propyl-6-[1-(trideuteriomethyl)benzimidazol-2-yl]benzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzoic acid, Telmisartan-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-35-31-21(2)18-24(32-34-27-12-7-8-13-28(27)36(32)3)19-29(31)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1c(nc2ccccc12)c3cc(C)c4nc(CCC)n(Cc5ccc(cc5)c6ccccc6C(=O)O)c4c3 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-[[4-metil-2-propil-6-[1-(trideuteriometil)benzimidazol-2-il]benzimidazol-1-il]metil]fenil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 517.64 |
| Mostrar más |