Learn More
Amida de Telmisartán, TRC
Código de producto. 30424706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424706 100 mg
30414695 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT017020100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 915124-86-6
Fórmula molecular C33 H31 N5 O
Peso molecular (g/mol) 513.63
Sinónimo 4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benz-imidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]-methyl]biphenyl-2-carboxamide, 4'-[(1,4'-Dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxamide, [1,1'-Biphenyl]-2-carboxamide, 4'-[(1,4'-dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl]-, Telmisartan Imp F (EP)
Nombre IUPAC 2-[4-[[4-metil-6-(1-metilbenzimidazol-2-il)-2-propilbenzimidazol-1-il]metil]fenilbenzamida
SMILES CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)N)c5nc6ccccc6n5C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Telmisartan Amide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H31N5O/c1-4-9-30-36-31-21(2)18-24(33-35-27-12-7-8-13-28(27)37(33)3)19-29(31)38(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)32(34)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H2,34,39)
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.2529
Porcentaje de pureza >95%