Learn More
Telmisartán Acil-Beta-D-glucuronido, TRC
Código de producto. 30010870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010870 5 mg 5 miligramos
30134048 2.5 mg 2.50 miligramo
30010032 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010870 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0170105MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 250780-40-6
Fórmula molecular C39 H38 N4 O8
Peso molecular (g/mol) 690.74
Sinónimo Telmisartan Acyl-B-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[2-[4-[[4-metil-6-(1-metilbenzimidazol-2-il)-2-propilbenzimidazol-1-il]metilfenil]benzoiloilo-oxioxano-2-carboxílico ácido
SMILES CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)c6nc7ccccc7n6C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Telmisartan Acyl-beta-D-glucuronide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H38N4O8/c1-4-9-30-41-31-21(2)18-24(36-40-27-12-7-8-13-28(27)42(36)3)19-29(31)43(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)38(49)51-39-34(46)32(44)33(45)35(50-39)37(47)48/h5-8,10-19,32-35,39,44-46H,4,9,20H2,1-3H3,(H,47,48)/t32-,33-,34+,35-,39-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 690.269