Learn More
Thermo Scientific™ Telmisartan, 99%
An angiotensin II receptor antagonist
64.65€
| ensayo | 99% |
|---|---|
| CAS | 144701-48-4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.62g/mol |
| Sinónimo | BIBR 277; 4′-[(1,4′-Dimethyl-2′-n-propyl[2,6′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid |
| Formato | Powder |
| Para utilizar con (aplicación) | An angiotensin II receptor antagonist |
| Descripción | White |
| Punto de fusión | 261°C to 263°C |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15424049
|
Thermo Scientific™
J61441.MD |
250 mg |
72.20€ 64.65€ / 250 miligramos Ahorro 7.55€ 10% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 99% | |
| 514.62g/mol | |
| Powder | |
| White |
| 144701-48-4 | |
| BIBR 277; 4′-[(1,4′-Dimethyl-2′-n-propyl[2,6′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid | |
| An angiotensin II receptor antagonist | |
| 261°C to 263°C |
Especificaciones
| White | |
| An angiotensin II receptor antagonist | |
| 144701-48-4 | |
| 514.62g/mol | |
| 261°C to 263°C |
| Powder | |
| 99% | |
| C33H30N4O2 | |
| BIBR 277; 4′-[(1,4′-Dimethyl-2′-n-propyl[2,6′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Ambient temperatures