Learn More
Thermo Scientific Chemicals Telmisartan, 98%
Código de producto. 15424049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424049 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15424049 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61441.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.08€
    64.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 13.43€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
An angiotensin II receptor antagonist | CAS: 144701-48-4 | C33H30N4O2
Telmisartan also acts as a partial agonist of PPARγ, activating the receptor to 25-30% of that produced by the full agonist rosiglitazone (EC50 = 4.5 ?M). Through these actions, telmisartan potently reduces blood pressure in various animal models of hypertension, diminishing cardiac hypertrophy, cardiovascular and renal risk, and glomerulosclerosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144701-48-4
Fórmula molecular C33H30N4O2
Sinónimo BIBR 277; 4′-[(1,4′-Dimethyl-2′-n-propyl[2,6′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid
Especificaciones
Cantidad 250 mg
Descripción Blanco
Formato Powder
Para utilizar con (aplicación) An angiotensin II receptor antagonist
ensayo 99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.62g/mol
Punto de fusión 261°C to 263°C
Tipo de producto Signal Transduction Reagent
Formulario Powder