Learn More
Carga de telurio, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329867 25 g 25 g
11339867 5 g 5 g
11319867 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11329867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042213.14
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13494-80-9
Fórmula molecular Te
Peso molecular (g/mol) 127.60
Número MDL MFCD00134062
Clave InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Nombre IUPAC Telurio
SMILES [Te]
Specifica
Nombre del producto químico o material Tellurium
Color Plata-blanco
Forma física Carga, 2-5 mm de diámetro
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Aspecto Silvery-white shot
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9999% (Metals basis)
Densidad 6.24g/cm3