Learn More
Telurio, solución estándar plasmática, Specpure™, Te 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445450 500 mL 500 ml
11425450 50 mL 50 ml
11435450 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445450 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044632.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Te in 5% HNO3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular Te in 5% HNO3
Número MDL MFCD00134062
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tellurium, plasma standard solution, Specpure™
Forma física Líquido
Concentración Te 1000 μg/mL
Número UN UN3264
Cantidad 500 mL