Learn More
Óxido de telurio(IV), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10042910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10042910 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10793411 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10042910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222590500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7446-07-3 | O2Se | 110.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-07-3
Fórmula molecular O2Se
Peso molecular (g/mol) 110.97
Número MDL MFCD00003562
Clave InChI JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
PubChem CID 24007
Nombre IUPAC (oxo-λ⁴-telanilideno)oxidano
SMILES O=[Se]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1245°C
Nombre del producto químico o material Tellurium(IV) oxide
Punto de fusión 733°C
Nombre de nota 99+%
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal TeO2
Índice Merck 15, 9265
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and alkalies,slightly soluble in diluted acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.6
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de vidrio
Densidad 5.67g/mL