Learn More
Bromuro de telurio(IV), ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385737 50 g 50 g
11375737 10 g 10 g
11365737 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11385737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043439.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10031-27-3 | Br4Te | 447.22 g/mol
Tellurium tetrabromide it acts as a chemical and organic intermediate. It is also acts a conductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-27-3
Fórmula molecular Br4Te
Peso molecular (g/mol) 447.22
Número MDL MFCD00049575
Clave InChI PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry
PubChem CID 82311
Nombre IUPAC Tetrabromo-utilo-tellano
SMILES Br[Te](Br)(Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 420°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Tellurium (IV) bromide
Punto de fusión 380°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Envase Ampolla
Sensibilidad Moisture sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 4.31 g/mL at 15°C
Número UN UN2923
Índice Merck 14,9125
Información de solubilidad It reacts with water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.27
Porcentaje de pureza 99.999%