Learn More
Bromuro de telurio(IV), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 420°C (decomposition) |
| Nombre del producto químico o material | Tellurium (IV) bromide |
| Punto de fusión | 380°C |
| Forma física | Cristalino malla - 4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Densidad | 4.31 g/mL at 15°C |
| Número UN | UN2923 |
| Índice Merck | 14,9125 |
| Mostrar más |