Learn More
Lingote/botón de telurio,≈ 38 mm de diámetro x 6 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424945 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15424945 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045108.KF
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tellurium ingot/button
Color Plata
Nombre de nota ≈38mm (1.5 in.) dia. x 6mm (0.24 in.) thick
CAS 13494-80-9
Cantidad 1 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈30g/piece
Formulario ≈30G/pieza
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Te
Número MDL MFCD00134062
Sinónimo tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
Clave InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Te]
Nombre IUPAC Telurio
Peso molecular (g/mol) 127.60
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Porcentaje de pureza 99.9%