Learn More
Lingote roto de telurio, Puratronic™, +99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11397447 500 g 500 g
11377447 25 g 25 g
11387447 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11397447 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012607.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13494-80-9
Fórmula molecular Te
Peso molecular (g/mol) 127.60
Número MDL MFCD00134062
Clave InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Nombre IUPAC Telurio
SMILES [Te]
Specifications
Nombre del producto químico o material Tellurium broken ingot
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Formulario Lingote
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza ≥99.9999%
Grado Puratronic