Learn More
Corning™ Tubos de succión telescópicos
Código de producto. 16872110 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 2,5 a 10 mL
De 25 a 100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
16872110 De 25 a 100 mL cada uno
16862110 De 2,5 a 10 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16872110 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6868
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.15€
    54.33€ / paquete de 1
    Ahorro 3.82€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Tubos de succión telescópicos Corning™ para la dispensación rápida y precisa de ácidos, bases y disolventes
  • Tubo de succión
  • Para usar con dispensador de parte superior de frasco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de succión telescópico
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 8655
Volumen (métrico) De 25 a 100 mL
Para utilizar con (aplicación) Dispensación rápida y precisa de ácidos, bases y disolventes
Para utilizar con (equipo) Dispensador de parte superior de frasco de 25-100 ml