Descripción
Levante y baje sin esfuerzo los accesorios pesados para una experimentación más cómoda. El agitador se puede mover con un asa de ajuste y los soportes son compatibles con todos los agitadores de varilla VELP.
- Compatible con los agitadores de varilla y homogeneizadores VELP
- Para un montaje estable y un funcionamiento con baja vibración
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 22 lb |
| Capacidad (métrico) | 10 kg |
| Diámetro (métrico) | 34 mm (varilla) |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores de varilla y homogeneizadores VELP |
| Para utilizar con (aplicación) | Montaje estable y funcionamiento con baja vibración |
| Altura (métrico) | 1015 mm |
| Tipo | Soporte telescópico en H |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 430 x 461 x 1015 mm |
| Requisitos eléctricos | No |