Learn More
Sampling Systems™ Muestreador de agua TeleScoop
Código de producto. 17962032 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1000 mm
1200 mm
2500 mm
2800 mm
3000 mm
4500 mm
6000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17962032 4500 mm cada uno
17962112 1000 mm cada uno
17922032 1200 mm cada uno
17942032 2500 mm cada uno
17809366 2800 mm cada uno
17952032 3000 mm cada uno
17972032 6000 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17962032 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 5065A4501
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
El muestreador de agua TeleScoop es un muestreador extensible ideal para aguas y líquidos en lugares de difícil acceso. Sus varillas extensibles alcanzan hasta 6 m de longitud, y el diseño robusto pero ligero significa un fácil manejo, incluso para las varillas más largas.
  • Sistema de bloqueo doble y codo adaptador de múltiples ángulos para que se puedan preajustar numerosos accesorios en ángulos para un muestreo efectivo
  • Los accesorios se cambian de forma rápida y sencilla sin necesidad de utilizar herramientas adicionales
  • Variedad de accesorios de muestreo compatibles
  • Ideal para tomar muestras desde orillas de ríos, pórticos elevados, etc.
Especificaciones
Tipo de producto Varilla telescópica
Material Aluminio
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Graduado No
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 4500 mm