Descripción
- Sistema de bloqueo doble y codo adaptador de múltiples ángulos para que se puedan preajustar numerosos accesorios en ángulos para un muestreo efectivo
- Los accesorios se cambian de forma rápida y sencilla sin necesidad de utilizar herramientas adicionales
- Variedad de accesorios de muestreo compatibles
- Ideal para tomar muestras desde orillas de ríos, pórticos elevados, etc.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Varilla telescópica |
| Material | Aluminio |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizables |
| Graduado | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 3000 mm |