Learn More
Tocris Bioscience™ Telenzepine dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001200 10 mg 10 miligramos
18075232 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001200 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1122/10
Potent, selective M1 antagonist
Selective high affinity muscarinic M1 receptor antagonist (Ki = 0.94 nM). Inhibits gastric acid secretion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147416-96-4
Fórmula molecular C19H24Cl2N4O2S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Telenzepine dihydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.39
Pureza >98%
Peso molecular 443.387