Learn More
MedChemExpress Telbivudine
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 242.23 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 98.05% |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (206.42 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (137.60 mM∣Need ultrasonic) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 3424-98-4 |
| Sinónimo | Epavudine∣ L-Thymidine∣ NV 02B |