Learn More
Telbivudina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Telbivudine |
| CAS | 3424-98-4 |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione','1-(2-deoxy-β-L-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-, Thymine','1-(2-deoxy-β-L-erythro-pentofuranosyl)- (7CI,8CI), 1-(2-Deoxy-β-L-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2'-Deoxy-L-thymidine, Epavudine, L-Deoxythymidine, L-Thymidine, NV 02B, Sebivo, Telbivudine, Tyzeka, β-L-Thymidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m1/s1 |
| SMILES | CC1=CN([C@@H]2C[C@@H](O)[C@H](CO)O2)C(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2S,4R,5S)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 242.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.0903 |