Learn More
Acetato de telapristona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Telapristone Acetate |
| CAS | 198414-31-2 |
| Fórmula molecular | C31 H39 N O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H39NO5/c1-19(33)37-31(28(35)18-36-5)15-14-27-25-12-8-21-16-23(34)11-13-24(21)29(25)26(17-30(27,31)2)20-6-9-22(10-7-20)32(3)4/h6-7,9-10,16,25-27H,8,11-15,17-18H2,1-5H3/t25-,26+,27-,30-,31-/m0/s1 |
| SMILES | COCC(=O)[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)c5ccc(cc5)N(C)C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(8S,11R,13S,14S,17R)-11-[4-(dimetilamino)fenil]-17-(2-metoxiacetil)-13-metil-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 505.645 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 505.283 |