Learn More
Telaprevir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Telaprevir |
| CAS | 402957-28-2 |
| Fórmula molecular | C36 H53 N7 O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Cyclopenta[c]pyrrole-1-carboxamide','(2S)-2-cyclohexyl-N-(2-pyrazinylcarbonyl)glycyl-3-methyl-L-valyl-N-[(1S)-1-[2-(cyclopropylamino)-2-oxoacetyl]butyl]octahydro-','(1S,3aR,6aS)-, Cyclopenta[c]pyrrole-1-carboxamide','(2S)-2-cyclohexyl-N-(pyrazinylcarbonyl)glycyl-3-methyl-L-valyl-N-[(1S)-1-[(cyclopropylamino)oxoacetyl]butyl]octahydro-','(1S,3aR,6aS)- (9CI), Incivek, Incivo, LY 570310, MP 424, S-Telaprevir, Telaprevir, Telavic, VRT 111950, VX 950 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H53N7O6/c1-5-10-25(29(44)34(48)39-23-15-16-23)40-33(47)28-24-14-9-13-22(24)20-43(28)35(49)30(36(2,3)4)42-32(46)27(21-11-7-6-8-12-21)41-31(45)26-19-37-17-18-38-26/h17-19,21-25,27-28,30H,5-16,20H2,1-4H3,(H,39,48)(H,40,47)(H,41,45)(H,42,46)/t22-,24-,25-,27-,28-,30+/m0/s1 |
| SMILES | CCC[C@H](NC(=O)[C@@H]1[C@H]2CCC[C@H]2CN1C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)c3cnccn3)C4CCCCC4)C(C)(C)C)C(=O)C(=O)NC5CC5 |
| Nombre IUPAC | (3S,3aS,6aR)-2-[(2S)-2-[[(2S)-2-ciclohexil-2-(pirazina-2-carbonilamino)acetil]amino]-3,3-dimetilbutanoil]-N-[(3S)-1-(ciclopropilamino)-1,2-dioxohexan-3-il]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-1H-ciclopenta[c]pirrol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 679.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 679.4057 |