Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Telaprevir |
| Cantidad | 1 g |
| Solubilidad | Solubilidad de la solución acuosa: .. Otras solubilidades: soluble en cloroformo, metanol y dimetilsulfóxido, ida |
| Punto de fusión | De 221,0 °C a 224,0 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 679,86 |
| Clave InChI | BBAWEDCPNXPBQM-IGSHNTALSA-N |
| SMILES | CCCC(NC(=O)[C@@H]1[C@H]2CCC[C@H]2CN1C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C1=CN=CC=N1)C1CCCCC1)C(C)(C)C)C(=O)C(=O)NC1CC1 |
| Nombre IUPAC | 3-{[(1S,3aR,6aS)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-cyclohexyl-2-[(pyrazin-2-yl)formamido]acetamido]-3,3-dimethylbutanoyl]-octahydrocyclopenta[c]pyrrol-1-yl]formamido}-N-cyclopropyl-2-oxohexanamide |
| Peso molecular (g/mol) | 679.86 |