Learn More
Teicoplanina, Thermo Scientific™
Código de producto. 15565896 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15565896 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15565896 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455400010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Teicoplanin
Tipo Teicoplanin
Forma física Polvo
CAS 61036-62-2
Punto de fusión 260.0°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C88H97Cl2N9O33
Número MDL MFCD05664625
Sinónimo Targocid, Teichomycin
Clave InChI BJNLLBUOHPVGFT-QRZIFLFXSA-N
SMILES CCCCCCCCCC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OC1=C2OC3=CC=C(C[C@H]4NC(=O)[C@H](N)C5=CC=C(O)C(OC6=CC(O)=CC(=C6)[C@H](NC4=O)C(=O)N[C@@H]4C(C=C1OC1=CC=C(C=C1Cl)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)[C@@H]1NC(=O)[C@H](NC4=O)C4=CC=C(O)C(=C4)C4=C(O[C@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]6O)C=C(O)C=C4[C@@H](NC1=O)C(O)=O)=C2)=C5)C=C3Cl
Nombre IUPAC ácido (1S,2R,19R,22R,34S,37R,40R,52R)-22-amino-63,65-dicloro-64-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-decanamido-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}-2-{[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}-26,31,44,49-tetrahidroxi-21,35,38,54,56,59-hexaoxo-47-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}-7,13,28-trioxa-20,36,39,53,55,58-hexaazaundecaciclo[38.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹⁷.2¹⁹,³⁴.1⁸,¹².1²³,²⁷.1²⁹,³³.1⁴¹,⁴⁵.0¹⁰,³⁷.0⁴⁶,⁵¹]hexahexaconta-3,5,8,10,12(64),14,16,23,25,27(61),29,31,33(60),41,43,45(57),46,48,50,62,65-henicosaeno-52-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 1879.67
PubChem CID 133640186
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación