Learn More
Teicoplanina A2 (mezcla de 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 y 2-5), TRC
Código de producto. 30010517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010517 250 mg 250 miligramos
30004585 50 mg 50 miligramos
30008028 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010517 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT015500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61036-64-4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Teicoplanin A2 (Mixture of 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 and 2-5)
Cantidad 250 mg
Sinónimo Teicoplanin A2, Teichomycin A2, MDL-507, Targocid, Targosid;