Learn More
Teicoplanina A2 (mezcla de 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 y 2-5), TRC
Código de producto. 30004585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004585 50 mg 50 miligramos
30010517 250 mg 250 miligramos
30008028 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01550050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61036-64-4
Fórmula molecular C90H99Cl2N9O34
Peso molecular (g/mol) 1921.7
Nombre IUPAC metilo 2-[3-acetamido-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-2-il]oxi-22-amino-5,15-dicloro-64-[3-[[(E)-dec-4-enoil]amino]-4,4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-18,26,31,44,49-pentahidroxi-30-metil-21,35,38,54,56,59-hexaoxo-47-[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxy-7,13,28-trioxa-20,36,39,53,55,58-hexazaundecacyclo[38.14.2.23,6.214,17.219,34.18,12.123,27.129,33.141,45.010,37.046,51]hexaconta-3,5,8,10,12(64),14,16,23(61), 24,26,29(60),30,32,41(57),42,44,46(51),47,49,62,65-henicosaeno-52-carboxilato
SMILES CCCCCC=CCCC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2=C3C=C4C=C2OC5=C(C=C(C=C5)C(C6C(=O)NC(C7=C(C(=CC(=C7)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)C9=C(C=CC(=C9)C(C(=O)N6)NC(=O)C4NC(=O)C1C2=CC(=C(C(=C2)OC2=C(C=CC(=C2)C(C(=O)NC(C(C2=CC(=C(O3)C=C2)Cl)O)C(=O)N1)N)O)C)O)O)C(=O)OC)OC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)NC(=O)C)Cl)CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Teicoplanin
Cantidad 50 mg
Sinónimo Teicoplanin A2, Teichomycin A2, MDL-507, Targocid, Targosid
Fórmula InChI InChi=1S/C90H99Cl2N9O34/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-60(110)95-69-76(116)73(113)58(32-103)132-89(69)135-80-55-27-41-28-56(80)128-51-20-16-39(23-46(51)92)79(134-88-68(94-35(3)105)75(115)72(112)57(31-102)131-88)70-86(124)99-66(87(125)126-4)44-29-42(106)30-54(130-90-78(118)77(117)74(114)59(33-104)133-90)61(44)43-21-37(14-17-47(43)107)63(82(120)101-70)96-84(122)65(41)97-83(121)64-40-24-49(109)34(2)52(26-40)129-53-25-36(13-18-48(53)108)62(93)81(119)100-67(85(123)98-64)71(111)38-15-19-50(127-55)45(91)22-38/h9-10,13-30,57-59,62-79,88-90,102-104,106-109,111-118H,5-8,11-12,31-33,93H2,1-4H3,(H,94,105)(H,95,110)(H,96,122)(H,97,121)(H,98,123)(H,99,124)(H,100,119)(H,101,120)/b10-9+
Formula Weight (peso de la fórmula) 1919.57