Learn More
Maleato Tegaserod, TRC
Código de producto. 30425832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425832 25 mg -
30423698 100 mg -
30423241 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01450025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 189188-57-6
Fórmula molecular C16 H23 N5 O . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 417.46
Sinónimo Hydrazinecarboximidamide, 2-[(5-methoxy-1H-indol-3-yl)methylene]-N-pentyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), Hydrazinecarboximidamide, 2-[(5-methoxy-1H-indol-3-yl)methylene]-N-pentyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), HTF 919, SDZ-HTF 919, Tegaserod hydrogen maleate, Tegaserod maleate, Tegibs 6, Zelmac, Zelnorm
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; 1-[(5-metaxi-1H-indol-3-il)metilideneamino]-3-pentilguanidina
SMILES CCCCCNC(=N)NN=Cc1c[nH]c2ccc(OC)cc12.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tegaserod, Maleate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23N5O.C4H4O4/c1-3-4-5-8-18-16(17)21-20-11-12-10-19-15-7-6-13(22-2)9-14(12)15;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-7,9-11,19H,3-5,8H2,1-2H3,(H3,17,18,21);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.2012