Learn More
Maleato Tegaserod, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tegaserod, Maleate |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23N5O.C4H4O4/c1-3-4-5-8-18-16(17)21-20-11-12-10-19-15-7-6-13(22-2)9-14(12)15;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-7,9-11,19H,3-5,8H2,1-2H3,(H3,17,18,21);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 417.2012 |