Learn More
Tegaserod maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16472117
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472117 50 mg 50 miligramos
16405978 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16472117 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14153A
MedChemExpress Tegaserod maleate is a selective 5-HT4 receptor partial agonist and a 5-HT2B receptor antagonist. Tegaserod maleate exhibits a promotile effect throughout the gastrointestinal (GI) tract.
Tegaserod maleate is a selective 5-HT4 receptor partial agonist and a 5-HT2B receptor antagonist. Tegaserod maleate exhibits a promotile effect throughout the gastrointestinal (GI) tract.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tegaserod maleate
CAS 189188-57-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H27N5O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo SDZ-HTF-919 HTF-919
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (83.84 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.COC1=CC=C(NC=C2/C=N/NC(NCCCCC)=N)C2=C1
Peso molecular (g/mol) 417.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.46
Porcentaje de pureza 99.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation