Learn More
Tegafur, TRC
Código de producto. 30136450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136450 5 mg 5 miligramos
30010137 50 mg 50 miligramos
30006938 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0139005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17902-23-7
Fórmula molecular C8 H9 F N2 O3
Peso molecular (g/mol) 200.17
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-fluoro-1-(tetrahydro-2-furanyl)-, Uracil, 5-fluoro-1-(tetrahydro-2-furyl)- (8CI), 5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furanyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1-(2-Tetrahydrofuryl)-5-fluorouracil, 1-(Tetrahydro-2-furanyl)-5-fluoro-2,4-pyrimidinedione, 1-(Tetrahydro-2-furanyl)-5-fluorouracil, 5-Fluoro-1-(2-tetrahydrofuranyl)uracil, 5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furanyl)-2,4-pyrimidinedione, 5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furyl)uracil, 5-Fluoro-1-(tetrahydro-2'-furyl)uracil, Citofur, Coparogin, Exonal, FT 207, Fental, Fluaid, Fluorafur, Fluorofur, Franrose, Ftorafur, Fulaid, Fulfeel, Furafluor, Furofutran, Futraful, Lamar, Lifril, MJF 12264, N1-(2-Tetrahydrofuranyl)-5-fluorouracil, N1-(2-Tetrahydrofuryl)-5-fluorouracil, N1-(2'-Tetrahydrofuryl)-5-fluorouracil, NSC 148958, Neberk, Nitobanil, Racemic Ftorafur, Riol, Sinoflurol, Sunfural, TS 1, Tefsiel C, Tegafur, Utefos
Nombre IUPAC 5-fluoro-1-(oxolano-2-il)pirimidina-2,4-diona
SMILES FC1=CN(C2CCCO2)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ftorafur
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9FN2O3/c9-5-4-11(6-2-1-3-14-6)8(13)10-7(5)12/h4,6H,1-3H2,(H,10,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0597
Porcentaje de pureza >95%