Learn More
Tegafur, MedChemExpress
Código de producto. 16481846
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481846 500 mg 500 miligramos
16427286 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481846 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17400
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Tegafur (FT 207; NSC 148958) is a chemotherapeutic 5-FU prodrug used in the treatment of cancers; is a component of tegafur-uracil.
Tegafur (FT 207
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tegafur
CAS 17902-23-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H9FN2O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo FT 207 NSC 148958
Información de solubilidad DMSO : ≥ 48 mg/mL (239.80 mM)
SMILES O=C1NC(C(F)=CN1C2OCCC2)=O
Peso molecular (g/mol) 200.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.17
Porcentaje de pureza 98.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death