Learn More
Tegafur-13C, 15N2, TRC
Código de producto. 30421364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421364 1 mg
30416205 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30421364 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0139031MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189456-27-6
Fórmula molecular 13C C7 H9 F 15N2 O3
Peso molecular (g/mol) 203.15
Sinónimo Tegafur 13C,15N2
Nombre IUPAC 5-fluoro-1-(oxolano-2-il)(2^{13}C,1,3-^{15}N_{2})pirimidina-2,4-diona
SMILES FC1=C[15N](C2CCCO2)[13C](=O)[15NH]C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tegafur-13C,15N2
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9FN2O3/c9-5-4-11(6-2-1-3-14-6)8(13)10-7(5)12/h4,6H,1-3H2,(H,10,12,13)/i8+1,10+1,11+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0571